Learn More
N-Etilo-N-hidroxietilanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10442271 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10442271 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10442271 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 325221000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Nombre de nota 96%
CAS 92-50-2
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.02g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO
Fórmula lineal C6H5N(CH5)CHCHOH
Índice de refracción 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00020575
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-n-ethylanilino ethanol, 2-ethyl phenyl amino ethanol, ethanol, 2-ethylphenylamino, ethylphenylethanolamine, phenylethylethanolamine, n-ethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, n-ethylanilinoethanol, hydroxyethylethylaniline, n-ethyl-n-hydroxyethylaniline, 2-ethylphenylamino ethanol
Clave InChI HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-[etil(fenil)amino]etan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 165.24
PubChem CID 62338
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza ≥95% (GC)
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.