Learn More
n-eicosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421518 25 g 25 g
11431518 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11421518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13853.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
n-Eicosane is a saturated aliphatic hydrocarbon, which is used to form candles and paraffin waxes with solar energy storage capacity. It is also used in cosmetics, lubricants, plasticizers and in the petrochemical industry. Further, it is useful for special surfactants and in the preparation of certain organic chemicals. In addition to this, it is used as a chromatographic analysis reference material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-eicosano es un hidrocarburo alifático saturado, que se utiliza para formar velas y ceras de parafina con capacidad de almacenamiento de energía solar. También se utiliza en cosméticos, lubricantes y plastificadores y en el sector petroquímico. Además, es útil para surfactantes especiales y para la preparación de determinados productos químicos orgánicos. Asimismo, se utiliza como material de referencia para el análisis cromotográfico.
Solubilidad
Soluble en éter, éter de petróleo y benceno. Ligeramente soluble en acetona y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-95-8
Fórmula molecular C20H42
Peso molecular (g/mol) 282.56
Número MDL MFCD00009344
Clave InChI CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
Nombre IUPAC icosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Eicosane
Punto de fusión 36°C to 38°C
Densidad 0.7888
Punto de ebullición 220°C (30 mm)
Temperatura de inflamación 176°C (348°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.4425
Cantidad 25 g
Beilstein 1700722
Información de solubilidad Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.54
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Eicosane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosane