Learn More
n-Dodecilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Dodecylbenzene, is a precursor to sodium dodecylbenzenesulfonate, a surfactant that is a key ingredient of household laundry detergents, such as Tide. It is a widely used cleaner, dyeing assistant in textile industrial, degrease agent in electroplate, leather, de- inking agent in papering, rubber and plastic, break emulsion agent in oil industry, artesian well foaming agent in oil well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El n-dodecilbenceno es un precursor del dodecilbencenosulfonato de sodio, un surfactante que se emplea como ingrediente clave de los detergentes domésticos para la ropa, como la marca Tide. Es un producto de limpieza ampliamente utilizado, asistente de teñido en la industria textil, agente desengrasante en placas eléctricas, el cuero, agente de desentintado del papel, caucho y plástico, agente de rotura de la emulsión en la industria del petróleo y agente espumante de pozos artesianos en pozos de petróleo.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácido nítrico.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | n-Dodecylbenzene |
| Punto de fusión | -7°C |
| Densidad | 0.856 |
| Punto de ebullición | 331°C |
| Temperatura de inflamación | 124°C (255°F) |
| Índice de refracción | 1.482 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1909107 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.44 |
| Mehr anzeigen |