Learn More
n-Dodecilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409307 25 g 25 g
11499297 5 g 5 g
11419307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21362.14
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.438 g/mol
n-Dodecylbenzene, is a precursor to sodium dodecylbenzenesulfonate, a surfactant that is a key ingredient of household laundry detergents, such as Tide. It is a widely used cleaner, dyeing assistant in textile industrial, degrease agent in electroplate, leather, de- inking agent in papering, rubber and plastic, break emulsion agent in oil industry, artesian well foaming agent in oil well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-dodecilbenceno es un precursor del dodecilbencenosulfonato de sodio, un surfactante que se emplea como ingrediente clave de los detergentes domésticos para la ropa, como la marca Tide. Es un producto de limpieza ampliamente utilizado, asistente de teñido en la industria textil, agente desengrasante en placas eléctricas, el cuero, agente de desentintado del papel, caucho y plástico, agente de rotura de la emulsión en la industria del petróleo y agente espumante de pozos artesianos en pozos de petróleo.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácido nítrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-01-3
Fórmula molecular C18H30
Peso molecular (g/mol) 246.438
Número MDL MFCD00008974
Clave InChI KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
Nombre IUPAC dodecilbenceno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecylbenzene
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 331°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 25 g
Beilstein 1909107
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.44
Porcentaje de pureza 97%