Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dodecyl-β-D-Maltoside |
| Color | Blanco |
| CAS | 69227-93-6 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 mg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Aproximadamente el 97% |
| Fórmula molecular | C24H46O11 |
| Número MDL | MFCD00043012 |
| Sinónimo | n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside |
| Clave InChI | NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N |
| Mostrar más |