Learn More
n-Dodecil-β-D-maltoside, ∽97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 17851371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17851371 5 g 5 g
11426812 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17851371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215101394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1136.10€ / 5 g
    Ahorro 58.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 69227-93-6
Fórmula molecular C24H46O11
Peso molecular (g/mol) 510.621
Clave InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinónimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl-β-D-maltoside
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.6
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.