Learn More
n-Dodecilo beta-D-glucopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457429 1 g 1 g
15467429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66173.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59122-55-3
Fórmula molecular C18H36O6
Peso molecular (g/mol) 348.48
Número MDL MFCD00063298
Clave InChI PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Sinónimo dodecyl glucoside, dodecyl beta-d-glucopyranoside, dodecyl b-d-glucopyranoside, dodecyl-beta-d-glucopyranoside, dodecyl, a-d-glucopyranoside, n-dodecyl-beta-d-glucopyranoside, n-dodecyl glucoside, n-dodecyl-i 2-d-glucopyranoside, dodecyl-, n-dodecyl ?-d-glucopyranoside
PubChem CID 93321
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-dodecoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl beta-D-glucopyranoside
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 86236
Información de solubilidad Soluble in methanol at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.47
Forma física Polvo