Learn More
Melford n-dodecil-BD-maltósido
Código de producto. 30018225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018225 50 g 50 g
30018222 10 g 10 g
30018224 5 g 5 g
30018223 25 g 25 g
30018221 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30018225 Proveedor Melford N.º de proveedor D1200050.0
 Artículo restringido
Detergente no iónico utilizado en estudios de proteínas de membrana.
Detergente no iónico utilizado en estudios de proteínas de membrana. Se informa que aumenta la estabilidad térmica de la rodopsina libre de lípidos en solución.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl-B-D-maltoside
CAS 69227-93-6
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C24H46O11