Learn More
Melford n-dodecil-BD-maltósido
Descripción
Detergente no iónico utilizado en estudios de proteínas de membrana.
Detergente no iónico utilizado en estudios de proteínas de membrana. Se informa que aumenta la estabilidad térmica de la rodopsina libre de lípidos en solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C24H46O11 |