Learn More
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 g
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462597 500 mL 500 ml
11452597 100 mL 100 ml
11472597 2500 mL 2500 ml
11377448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11462597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14834.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.68€
    112.65€ / 500 ml
    Ahorro 24.03€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-dodecano se utiliza como disolvente y como producto de destilación. Tiene aplicación como diluyente para fosfato de tributilo (TBP) en plantas de reprocesamiento y como posible sustituto para combustibles a base de queroseno en aviación. Es un componente activo del detector de centelleo y se utiliza en lubricantes y grasas.
Solubilidad
Miscible con alcohol etílico, éter etílico, acetona, cloroformo y tetracloruro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecane
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.749
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Índice de refracción 1.422
Cantidad 500 mL
Beilstein 1697175
Información de solubilidad Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane