Learn More
n-dodecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 LT
100 ML
2.50 LT
25 ml
250 ML
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274620 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10068531 25 mL Glass bottle 25 ml
10221463 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10645152 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10247433 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
15264604 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10274620 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.60€
    42.80€ / 100 ml
    Ahorro 3.80€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-40-3
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Dodecane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 0.7530g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H26
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 171
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Presión de vapor 1mbar at 48°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.