Código de producto. 11924411
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
11924411
100 mL
Frasco de vidrio AcroSeal™
100 ML
11914411
1 L
Frasco de vidrio AcroSeal™
1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
11924411
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
434591000
111.00€ 90.65€ / 100 ml Ahorro 20.35€ 18% Descuento
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-40-3 | C12 H26 | 170.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
112-40-3
Fórmula molecular
C12 H26
Peso molecular (g/mol)
170.34
Clave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
Nombre IUPAC
dodecano
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
n-Dodecane
Punto de fusión
-12.0°C
Color
Incolora
Densidad
0.7530g/mL
Punto de ebullición
215.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación
71°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )10 CH3
Índice de refracción
1.4210 to 1.4230
Cantidad
100 mL
Gravedad específica
0.753
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Viscosidad
<7 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
170.34
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
MIXTURE LIST-Contain: Dodecane
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .