Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-dodecane |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,753 a 25 °C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 100 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.34 |
| Porcentaje de pureza | 0.995 |
| Forma física | Líquidos |