Learn More
N-dodecano, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11411052 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11411052 1 L
11491042 100 mL
11401052 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411052 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219515891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-dodecane
Color Incolora
Densidad 0.753 at 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Porcentaje de pureza 0.995
Forma física Liquid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Dodecane