Learn More
n-docosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409196 25 g 25 g
11419196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11409196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18050.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.76€
    36.65€ / 25 g
    Ahorro 7.11€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used in organic synthesis, calibration, and temperature sensing equipment. Docosane is used to investigate commercially available waxes in the form of thin disc samples as possible diffraction intensity standards for macromolecular crystallography synchrotron beamlines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente de perfumería en el sector cosmético. También se utiliza en equipos de síntesis orgánica, calibración y detección de temperatura. El docosano se utiliza para investigar las ceras disponibles comercialmente en forma de muestras de discos finos como posibles patrones de intensidad de difracción para los haces de sincrotrón de cristalografía macromolecular.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-97-0
Fórmula molecular C22H46
Peso molecular (g/mol) 310.61
Número MDL MFCD00009348
Clave InChI HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
Nombre IUPAC docosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Docosane
Punto de fusión 43°C to 46°C
Densidad 0.777
Punto de ebullición 368°C to 369°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 25 g
Beilstein 1702206
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.61
Porcentaje de pureza 99%