Learn More
n-docosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591364 500 g Frasco de vidrio 500 g
10436810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10446810 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10591364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158785000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-97-0
Fórmula molecular C22H46
Peso molecular (g/mol) 310.61
Número MDL MFCD00009348
Clave InChI HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
Nombre IUPAC docosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Docosane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 46.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 369.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)20CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 174
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino