Código de producto. 10436810
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10436810
25 g
Frasco de vidrio
25 g
10446810
100 g
Frasco de vidrio
100 g
10591364
500 g
Frasco de vidrio
500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10436810
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
158780250
37.67 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
629-97-0
Fórmula molecular
C22H46
Peso molecular (g/mol)
310.61
Número MDL
MFCD00009348
Clave InChI
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID
12405
ChEBI
CHEBI:46050
Nombre IUPAC
docosano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
n-Docosane
% mín. CAS
98.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
43.0°C to 46.0°C
Color
Blanco
Densidad
0.7700g/mL
Punto de ebullición
369.0°C
Temperatura de inflamación
>112°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )2 0 CH3
Cantidad
25 g
Beilstein
01, 174
Gravedad específica
0.77
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula)
310.6
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Sólido cristalino
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .