Learn More
Éster terc-butílico de n-(difenilmetileno)glicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415467 5 g 5 g
15405467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32709.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81477-94-3 | C19H21NO2 | 295.382 g/mol
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester is a useful dye for biological research purposes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster terc-butílico de n-(difenilmetileno)glicina es un colorante útil para propósitos de investigación biológica. Además, es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81477-94-3
Fórmula molecular C19H21NO2
Peso molecular (g/mol) 295.382
Número MDL MFCD00134280
Clave InChI YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 688171
Nombre IUPAC 2-(benzhidrilidenoamino)acetato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
Punto de fusión 113°C to 115°C
Fórmula lineal (C6H5)2C=NCH2COOC(CH3)3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.38
Porcentaje de pureza 99%