Learn More
Éster terbutílico de N-(difenilmetileno)glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10502433 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10502433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369320010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
CAS 81477-94-3
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H21NO2
Fórmula lineal (C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
Número MDL MFCD00134280
Cantidad 1 g
Sinónimo n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
Clave InChI YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 2-(benzhidrilidenoamino)acetato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 295.38
PubChem CID 688171
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.38
Porcentaje de pureza 98%