Learn More
N-Didesmetil Loperamida, TRC
Código de producto. 30137613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137613 5 mg 5 miligramos
18092640 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4411355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66164-06-5
Fórmula molecular C27 H29 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 448.98
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-2,2-difenilbutanamida
SMILES NC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Didesmethyl Loperamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29ClN2O2/c28-24-13-11-21(12-14-24)26(32)15-18-30(19-16-26)20-17-27(25(29)31,22-7-3-1-4-8-22)23-9-5-2-6-10-23/h1-14,32H,15-20H2,(H2,29,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1918