Learn More
N-Desmetil Loperamida, TRC
Código de producto. 30135482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135482 25 mg 25 miligramos
30133029 5 mg 5 miligramos
18093040 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29184025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66164-07-6
Fórmula molecular C28 H31 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 463.01
Sinónimo 1-Piperidinebutanamide, 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N-methyl-α,α-diphenyl-, 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N-methyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutanamide, Desmethylloperamide, N-Desmethyl Loperamide, R 20905, N-Demethylloperamide
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenilo)-4-hidroxipiperidina-1-il]-N-metil-2,2-difenilbutanamida
SMILES CNC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-loperamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2074
Porcentaje de pureza >95%