Learn More
N-Desmetil Difenhidramina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007324 100 mg 100 miligramos
30008062 500 mg 500 miligramos
30010141 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53499-40-4
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 277.79
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-benzhidroxi-N-metiletanamina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordiphenhydramine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233
Porcentaje de pureza >95%