Learn More
N-Desethyl Sunitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16446957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446957 5 mg 5 miligramos
16434238 10 mg 10 miligramos
16430577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10873
MedChemExpress N-Desethyl Sunitinib (SU-12662) is a metabolite of sunitinib. Sunitinib is a potent, ATP-competitive VEGFR, PDGFRβ and KIT inhibitor with Ki values of 2, 9, 17, 8 and 4 nM for VEGFR -1, -2, -3, PDGFRβ and KIT, respectively.
N-Desethyl Sunitinib (SU-12662) is a metabolite of sunitinib. Sunitinib is a potent, ATP-competitive VEGFR, PDGFRβ and KIT inhibitor with Ki values of 2, 9, 17, 8 and 4 nM for VEGFR -1, -2, -3, PDGFRβ and KIT, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl Sunitinib
CAS 356068-97-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23FN4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo SU-12662
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (16.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=CC=C(F)C=C2/C1=C/C3=C(C)C(C(NCCNCC)=O)=C(C)N3
Peso molecular (g/mol) 370.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease