Descripción
- El decano se ha utilizado como disolvente en la preparación de suspensiones emulsionadas en fase de alto alcano (HAPES).
- También puede utilizarse como disolvente para suspender los nanocristales de CdSe/ZnS durante la medición de la absorbancia.
- Estándar interno en el análisis por CG de los ácidos oxálico, malónico y succínico en materiales biológicos.
- El decano (n-decano), un hidrocarburo alifático, es un combustible de referencia. Se ha estudiado su oxidación en un rango de temperaturas.
- Su estructura cristalina ha sido investigada a 150 K.
- El craqueo del decano puede realizarse mediante el sistema de atomización electrohidrodinámica (EHDA).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane |
| Punto de fusión | −30 °C (Literatura) |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,734g/cm3 a 15 °C(Lit.) |
| Punto de ebullición | 174 °C (Literatura) |
| Índice de refracción | n20/D 1.411(Lit.) |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN1760 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.29 |
| Porcentaje de pureza | 0.996 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Decane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .