Descripción
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Polyclonal specifically detects N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P52848 |
| Alias de gen | [Heparan sulfate]-glucosamine N-sulfotransferase 1, bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, EC 2.8.2.8, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, heparan sulfate-N-deacetylase/N-sulfotransferase, HSNST 1, HSST1, HSSTN-HSST 1, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, NDST-1, N-heparan sulfate sulfotransferase 1, NST1 |
| Símbolos de los genes | NDST1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |