Learn More
Ácido N-ciclohexilsulfámico (ácido ciclámico), TRC
Código de producto. 30180053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180053 10 g 10 g
30179866 50 mg 50 miligramos
30179830 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98772010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-88-9
Fórmula molecular C6 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 179.24
Sinónimo Cyclamic acid, Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, Cyclohexanesulfamic acid (6CI,7CI,8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl- (9CI), N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamate, Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexylaminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid, Hexamic acid, NSC 220327, Polycat 200
Nombre IUPAC ácido ciclohexilsulfámico
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclamic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0616