missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Cadherin Antibody (rCDH2/8291), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594575 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594575 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594575 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323991AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N-Cadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCDH2/8291
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa605-905) of human N-Cadherin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.