Learn More
n-Butilciclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382736 10 g 10 g
11392736 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08845.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1678-93-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1678-93-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00001530
Clave InChI GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, butylcyclohexane
PubChem CID 15506
Nombre IUPAC butilciclohexano
SMILES CCCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylcyclohexane
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Beilstein 1900631
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 99%