Learn More
n-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404293 50 g 50 g
11414293 250 g 250 g
11494283 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10910.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
n-Butylbenzene is an organic solvent that has been used to induce cell death in vitro and for bioconversion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-butilbenceno es un disolvente orgánico que se ha utilizado para inducir la muerte celular in vitro y para la bioconversión.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,012 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-51-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009463
Clave InChI OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
Nombre IUPAC butilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.489
Cantidad 50 g
Número UN UN2709
Beilstein 1903395
Índice Merck 14,1549
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.012g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%