Learn More
n-Butilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530171 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10756131 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10185303 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107850500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-51-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009463
Clave InChI OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
Nombre IUPAC butilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4880 to 1.49
Cantidad 50 mL
Beilstein 05,413
Índice Merck 15,1551
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.