Learn More
n-Butilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10185303 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10530171 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10756131 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10185303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107850010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-51-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009463
Clave InChI OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
Nombre IUPAC butilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4880 to 1.49
Cantidad 1 L
Beilstein 05,413
Índice Merck 15,1551
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.