Learn More
N-Boc-D-alfa-fenilglicinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466300 5 g 5 g
15433627 250 mg 250 miligramos
11456300 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27163.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102089-74-7 | C13H19NO3 | 237.299 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102089-74-7
Fórmula molecular C13H19NO3
Peso molecular (g/mol) 237.299
Número MDL MFCD00274205
Clave InChI IBDIOGYTZBKRGI-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-d-phenylglycinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-2-phenylglycinol, --n-boc-d-alpha-phenylglycinol, r-tert-butyl 2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, n-boc-d-2-phenylglycinol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylethanol, tert-butyl 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, carbamic acid, 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r---2-boc-amino-2-phenylethanol
PubChem CID 7016461
Nombre IUPAC Tert-butil N-[(1R)-2-hidroxi-1-feniletil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Rotación óptica −40° (c=1 in Chloroform)
Porcentaje de pureza 99%