Learn More
N-Boc-beta-fenil-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493438 500 mg 500 miligramos
15483438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56885.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143060-31-5 | C20H23NO4 | 341.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143060-31-5
Fórmula molecular C20H23NO4
Peso molecular (g/mol) 341.41
Número MDL MFCD00191187
Clave InChI TYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-3,3-diphenylalanine, boc-d-ala 3,3-diphenyl-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, boc-3,3-diphenyl-d-alanine, r-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-phenyl-l-phenylalanine, n-boc-b-phenyl-d-phenylalanine
PubChem CID 7019136
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Punto de fusión 157°C
Cantidad 500 mg
Rotación óptica −30 (c=1 in Ethanol)
Nombre IUPAC ácido 2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-3,3-difenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 98%