Learn More
N-BOC-4-oxo-L-prolina metiléster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448648 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13448648 1 g Frasco de vidrio 1 g
13468648 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13458648 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448648 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449270010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102195-80-2 | C11H17NO5 | 243.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102195-80-2
Fórmula molecular C11H17NO5
Peso molecular (g/mol) 243.26
Clave InChI UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-O-metil (2S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Punto de fusión 42°C to 45°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.