Learn More
Éster metílico de N-Boc-4-oxo-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352969 5 g 5 g
15493777 250 mg 250 miligramos
11342969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27782.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102195-80-2 | C11H17NO5 | 243.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102195-80-2
Fórmula molecular C11H17NO5
Peso molecular (g/mol) 243.259
Número MDL MFCD01861778
Clave InChI UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-O-metil (2S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Punto de fusión 35°C to 40°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 97%