Learn More
N-Boc-3,3-difenil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine |
| Punto de fusión | 160°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4880641 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.41 |
| Porcentaje de pureza | 95% |