Learn More
N-Boc-3,3-difenil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488567 1 g 1 g
15408577 250 mg 250 miligramos
15498567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52063.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138662-63-2 | C20H23NO4 | 341.407 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138662-63-2
Fórmula molecular C20H23NO4
Peso molecular (g/mol) 341.407
Número MDL MFCD00191186
Clave InChI TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo boc-l-3,3-diphenylalanine, boc-3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-l-phenylalanine, boc-beta-phenyl-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3,3-diphenylpropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, pubchem20362
PubChem CID 2761487
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3,3-difenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
Punto de fusión 160°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4880641
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.41
Porcentaje de pureza 95%