Learn More
N-Bencil-N-etilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468717 250 g 250 g
11448717 10 g 10 g
11458717 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19882.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-59-1
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.31
Número MDL MFCD00009037
Clave InChI HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
PubChem CID 7098
Nombre IUPAC N-Bencil-N-etilanilina
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-ethylaniline
Densidad 1.03
Punto de ebullición 163°C to 164°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >157°C (315°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 250 g
Número UN UN2274
Beilstein 2099852
Índice Merck 14,3769
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 98%