Learn More
N-Acetilcaprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylcaprolactam |
| Densidad | 1.094 |
| Punto de ebullición | 124°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 122°C (252°F) |
| Índice de refracción | 1.489 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 119598 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.2 |
| Porcentaje de pureza | 99% |