Learn More
N-Acetilcaprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473797 25 g 25 g
11483797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18257.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1888-91-1
Fórmula molecular C8H13NO2
Peso molecular (g/mol) 155.20
Número MDL MFCD00003262
Clave InChI QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
PubChem CID 15904
Nombre IUPAC 1-acetilazepan-2-ona
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylcaprolactam
Densidad 1.094
Punto de ebullición 124°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 122°C (252°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 25 g
Beilstein 119598
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Acetylcaprolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylcaprolactam