Learn More
N-acetil-D-galactosamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955481 1 g Frasco de vidrio 1 g
11965481 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1811-31-0
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00136044
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Sinónimo dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
Nombre IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-oxohexan-2-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-galactosamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 166.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 85.3
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino