Learn More
LNI Swissgas N.3 Recarga para columna desecante
Código de producto. 17852029 Tienda LNI Swissgas Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Relleno de columna desecante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17852029 Relleno de columna desecante cada uno
1 options
Código de producto. 17852029 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6930.00.093
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
N.3 Recarga para columna desecante.
  • Para la gama de hidrógeno
  • Reemplazar cada 6 meses
Especificaciones
Tipo de producto Relleno de columna desecante