Learn More
N-(3-Morfolinopropilo) Gefitinib, TRC
Código de producto. 30136572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136572 100 mg 100 miligramos
17981235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1502829-45-9
Fórmula molecular C29 H37 Cl F N5 O4
Peso molecular (g/mol) 574.087
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-fluorofenilo)-7-metoxi-6-(3-morfolina 4-ilpropoxi)-N-(3-morfolina 4-ilpropil)quinazolina-4-amina
SMILES COc1cc2ncnc(N(CCCN3CCOCC3)c4ccc(F)c(Cl)c4)c2cc1OCCCN5CCOCC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H37ClFN5O4/c1-37-27-20-26-23(19-28(27)40-13-3-7-35-11-16-39-17-12-35)29(33-21-32-26)36(22-4-5-25(31)24(30)18-22)8-2-6-34-9-14-38-15-10-34/h4-5,18-21H,2-3,6-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.252