missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-Cloro-4-metilfenil)-2-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15405246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15405246 250 mg 250 miligramos
15495236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15405246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59746.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 313667-46-8
Fórmula molecular C15H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 275.732
Número MDL MFCD00702336
Clave InChI SASNELOZVTWLSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-chloro-4-methylphenyl-2-methoxybenzamide, cambridge id 5303656
PubChem CID 2189574
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-metilfenil)-2-metoxibenzamida
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.73
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.