CAS RN 313667-46-8
IUPAC Nombre:
N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Sinónimos:
N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Peso molecular (g/mol):
275.73
Fórmula molecular:
C15H14ClNO2
InChi Key:
SASNELOZVTWLSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC(Cl)=C(C)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(3-Cloro-4-metilfenil)-2-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 313667-46-8 Fórmula molecular: C15H14ClNO2 Peso molecular (g/mol): 275.732 Número MDL: MFCD00702336 Clave InChI: SASNELOZVTWLSU-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: n-3-chloro-4-methylphenyl-2-methoxybenzamide,cambridge id 5303656 PubChem CID: 2189574 Nombre IUPAC: N-(3-cloro-4-metilfenil)-2-metoxibenzamida SMILES: CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Cl