Learn More
N-(2-Piridinilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida (Impureza de flecainida), TRC
Código de producto. 30425906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425906 2.5 mg -
30426655 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9916902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57415-36-8
Fórmula molecular C17H14F6N2O3
Peso molecular (g/mol) 408.3
Sinónimo Benzamide, N-(2-pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-pyridylmethyl)benzamide, N-(Pyridin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
SMILES FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCc2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h1-7H,8-10H2,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.0909