Learn More
N-(2-hidroxietil) 4-metil-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30180200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180200 1 g 1 g
30180003 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9495181G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100418-33-5
Fórmula molecular C9 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 196.2
Sinónimo Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]-, 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)amino]ethanol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzene
Nombre IUPAC 2-(4-metil-2-nitroanilino)etanol
SMILES Cc1ccc(NCCO)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O3/c1-7-2-3-8(10-4-5-12)9(6-7)11(13)14/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0848