Learn More
N-[2-(Difenilmetoxi)etilo]-N,N',N'-trimetil-etilendiamina Dimaleato, TRC
Código de producto. 30133110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133110 100 mg 100 miligramos
30007236 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2718-46-9
Fórmula molecular C28H36N2O9
Peso molecular (g/mol) 544.59
Sinónimo Dimenhydrinate Impurity D;
SMILES CN(C)CCN(CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-ethylenediamine Dimaleate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O/c1-21(2)14-15-22(3)16-17-23-20(18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-17H2,1-3H3