Learn More
N-(2-Cloro-4-pirimidinilo)-N,2,3-trimetil-2H-indazol-6-amina, TRC
Código de producto. 30133757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133757 10 g 10 g
17972465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38009010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444731-75-3
Fórmula molecular C14 H14 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 287.7475
Sinónimo Pazopanib related
Nombre IUPAC N-(2-cloropirimidin-4-il)-N,2,3-trimetilindazol-6-amina
SMILES CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(Cl)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN5/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)13-6-7-16-14(15)17-13/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0938