Learn More
N-(2-Aminoetil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265970 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10636544 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27578-60-5
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00006516
Clave InChI CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-iletanamina
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)piperidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4730 to 1.475
Cantidad 5 mL
Beilstein 20, 67
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido